56760
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
1-(3-Triethoxysilylpropyl)-2-imidazoline, 3-(2-Imidazolin-1-yl)propyltriethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (NT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.452
Densità
1.005 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](CCCN1CCN=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26N2O3Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)11-7-9-14-10-8-13-12-14/h12H,4-11H2,1-3H3
WBUSESIMOZDSHU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for condensation reactions
Modifier for organically modified layered silicates
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter