Documenti
56650
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxyvalerate
≥97.0%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Beilstein:
1721587
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421
Densità
0.983 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
MQGTZMCASHTGBJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter