Key Documents
566373
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3F2C(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
161-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)