Documenti fondamentali
564929
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3(OC2H5)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5570 (lit.)
P. ebollizione
293-294 °C (lit.)
Densità
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)