564176
Benzophenone oxime, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Benzaldoxime, polymer-bound, Benzhydryl oxime resin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.0-1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
oxime
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3