Documenti
273155
Sigma-Aldrich
Acetone azine
98%
Sinonimo/i:
1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-diazabuta-1,3-diene, 2-Propanone 2-(1-methylethylidene)hydrazone, Acetazine, Acetone ketazine, Dimethyl ketazine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=NN=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.02
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
133 °C/763 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=N/N=C(/C)C
InChI
1S/C6H12N2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h1-4H3
PFLUPZGCTVGDLV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Reactions of methyl-substituted titanocene?bis(trimethylsilyl)acetylene complexes with acetone azine: crystal structures of (η5:η1-C5HMe3CH2CMe2NH)2Ti and (C5Me5)2Ti(NCMe2)
Rep M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 597(1), 146-156 (2000)