Documenti fondamentali
564036
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-4-methyloxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
206-211 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
  • Regioselective Suzuki coupling
  • Ruthenium-catalyzed arylation reactions
  • Synthesis of amino-trimethoxyphenyl-aryl thiazoles as microtubule inhibitors and potential antitumors
  • Rhodium catalyzed cyanation
  • Petasis reaction
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)