Documenti fondamentali
563463
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5090 (lit.)
P. ebollizione
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)