Documenti
562157
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. eboll.
65 °C
Densità
0.923 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc(C[Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
IKENQFUQPCLWFT-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -17 °C - closed cup