Documenti fondamentali
562084
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H4CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.25 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.904 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc(C[Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
ZPCUEMLXJGELGI-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)