Documenti fondamentali
562033
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
Scegli un formato
50 ML
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 279.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.25 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.914 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)