Documenti
497614
Sigma-Aldrich
2-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15BrZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
P. eboll.
65 °C
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]C1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h1,7-10H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-,10+;;
HHXSMOCPPVCAHH-DHNWFJROSA-M
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup