Documenti fondamentali
561703
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-nitropyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
COc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-2-4-7-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)