Documenti fondamentali
561258
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid) ammonium salt solution
Mw ~200,000, 30 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PSS
Scegli un formato
250 G
CHF 62.30
CHF 62.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 62.30
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 62.30
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
PM
Mw ~200,000
Concentrazione
30 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D ~1.3961
pH
3-4 (25 °C)
Viscosità
~200 cP(~25 °C, Brookfield) (20 rpm)
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C=C.[N+H4]
InChI
1S/C8H8O3S.H3N/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);1H3
WTSSRZUUXRDFPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Effective antistatic coating for specialty paper and synthetic films.
Caratteristiche e vantaggi
Polyelectrolyte
Polyelectrolyte. Good film-forming properties. Highly temperature stable. Shear stable. pH stable
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hongki Kang et al.
ACS nano, 14(9), 11406-11419 (2020-09-05)
Thermoplasmonic effect-based neural stimulation has been suggested as an alternative optical neural stimulation technology without genetic modification. Integration of near-infrared light with plasmonic gold nanoparticles has been demonstrated as a neuromodulation tool on in vitro neuronal network models. In order
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.