Documenti fondamentali
434566
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic acid) sodium salt
average Mw ~20,000, powder
Scegli un formato
250 G
CHF 61.70
CHF 61.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 61.70
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H4SO3R)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R=H or Na
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 61.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
PM
average Mw ~20,000
Viscosità
30 cP, 25 wt. % in H2O(lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.801 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3:1 4-styrenesulfonic acid:maleic acid mole ratio
Applicazioni
Boiler additive to prevent and remove sludge. Crystal modifier for calcium salts and excellent dispersant for iron oxide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.
Articoli
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.