Documenti fondamentali
561002
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC(CF3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3550 (lit.)
P. ebollizione
29-30 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(Br)=C
InChI
1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene can be added to N2 gas in order to enhance its fire suppression efficiency.[1]
Applicazioni
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene may be used in the synthesis of 3,3,3 -trifluoropropynyllithium anion via treatment with lithium diisopropylamide at a very low temperature(-78oC).[2][3]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nucleophilic addition of 3, 3, 3-trifluoropropynyllithium to d-glyceraldimine: Concise synthesis of both enantiomers of 5, 5, 5-trifluoronorvaline
Chen Q, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 128(10), 1182-1186 (2007)
Synthesis of trifluoromethylated and gem-difluoromethylenated biologically interesting compounds from fluorine-containing synthons
Qing L F and Zheng F
Synlett, 2011(08), 1052-1072 (2011)
Fire protection with bromoalkene/nitrogen gaseous mixtures
Zou Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(21), 4649-4653 (2001)