Documenti fondamentali
560065
Sigma-Aldrich
9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
97%
Sinonimo/i:
2,7-Dibromo-9,9′-bihexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -hexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene, 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H32Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C25H32Br2/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26)11-13-21(23)22-14-12-20(27)18-24(22)25/h11-14,17-18H,3-10,15-16H2,1-2H3
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)