Documenti fondamentali
559237
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Sinonimo/i:
(m-Fluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-3-fluorobenzoylacetate, Ethyl 3-fluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl m-fluorobenzoyl acetate
About This Item
Formula condensata:
FC6H4COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.5172 (lit.)
P. ebollizione
262-263 °C (lit.)
Densità
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of biologically active molecules
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)