Documenti fondamentali
558621
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5360 (lit.)
Densità
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-6-2-1-4(15(9,13)14)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)