Documenti fondamentali
558575
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CF3) · SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
LJQUNSRHHHYXEW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)