Documenti fondamentali
557803
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5Cl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
161-164 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc2nc(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5H
LPDFGLZUUCLXGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6-Dichloroquinoline can be synthesized from 6-chloroquinoline.[1] It can also be prepared from the corresponding 2-vinylaniline.[2]
Applicazioni
2,6-Dichloroquinoline may be used in the preparation of poly(quinoline-2,6-diyl), via electrochemical polymerization.[1][3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Byoung Se Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 67(22), 7884-7886 (2002-10-26)
2-Vinyl- or heteroaryl-substituted anilines were reacted with diphosgene in acetonitrile solution via a reactive imidoyl moiety to afford the corresponding 2-chloroquinolines. Facile syntheses of nine 2-chloroquinoline derivatives from several anilines and their postulate mechanism is described. The postulate mechanism of
Electrochemical and chemical preparation of linear. pi.-conjugated poly (quinoline-2, 6-diyl) using nickel complexes and electrochemical properties of the polymer.
Saito N, et al.
Macromolecules, 27(3), 756- 761 (1994)
Poly (1, 5-naphthyridine-2, 6-diyl) Having a Highly Extended and Electron-Withdrawing. pi.-Conjugation System. Preparation, Optical Properties, and Electrochemical Redox Reaction.
Saito N and Yamamoto T.
Macromolecules, 28(12), 4260-4267 (1995)