557749
N-Boc-5-bromoindole
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 5-bromoindole-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
56-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-8H,1-3H3
PBWDRTGTQIXVBR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?