Documenti
55761
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-500 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Grado di funzionalizzazione
~1.1 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-500 mesh
Gruppo funzionale
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3