557099
3-Methoxybenzyl isocyanate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5320 (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-3-8(5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
QWGAJMDRYUIPIT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 1-(3-methoxybenzyl)-3-dodecyl thiourea
- 1-(3-methoxybenzyl)-3-octyl thiourea
- 1,3-di(3-methoxybenzyl) thiourea
- 1-(3-methoxybenzyl)-3-octadecyl thiourea
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?