Documenti fondamentali
672890
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylacetylene
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene, 3,4-Dichloro-1-ethynylbenzene
Scegli un formato
1 G
CHF 82.80
CHF 82.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 82.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 82.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
38-42 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
205.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)