Documenti fondamentali
556238
Sigma-Aldrich
Indium(III) phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
Scegli un formato
1 G
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 122.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16ClInN8
Numero CAS:
Peso molecolare:
662.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
686 nm in DMSO
697 nm in chloronaphthalene
Stringa SMILE
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Sensitizer for electrophotography
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)