Documenti fondamentali
408808
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-phthalocyanine chloride
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
Phthalocyanine gallium(III) monochloride salt
Scegli un formato
1 G
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 167.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16ClGaN8
Numero CAS:
Peso molecolare:
617.70
Beilstein:
8469090
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Composizione
Dye content, 97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
Stringa SMILE
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)