556149
4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5410 (lit.)
Densità
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?