Documenti fondamentali
555908
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5040 (lit.)
P. ebollizione
234-236 °C (lit.)
Densità
1.640 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)4-2-1-3(8)5(9)6(4)10/h1-2H
XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride may be used as an arylating agent during the synthesis of (2,3,4-trifluorophenyl)furan derivatives.[1] It may also be employed during the preparation of 1-(2-bromobenzyl)-2,5-bis(2,3,4-trifluorophenyl)pyrrole and 1-(2-bromobenzyl)-2-(2,3,4-trifluorophenyl)pyrrole.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient synthesis of Π-conjugated molecules incorporating fluorinated phenylene units through palladium-catalyzed iterative C (sp2)?H bond arylations.
Abdelmalek F, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2012-2020 (2015)
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)