Documenti fondamentali
555622
Sigma-Aldrich
8-Chloro-2-hydroxyquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
209-212 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(12)11-9(6)7/h1-5H,(H,11,12)
JNXUGJMCFLONJN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
8-Chloro-2-hydroxyquinoline [8-chloroquinolin-2(1H)-one] may be used to synthesize 8-chloro-2-(2-oxo-2-phenylethoxy)quinoline and 8-chloro-2-(2-oxopropoxy)quinolone.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies on the alkylation of quinolin-2 (1H)-one derivatives.
Chen CL, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 60(1), 2812-2816 (2015)