Documenti fondamentali
555401
Sigma-Aldrich
mono-Methyl isophthalate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CO2H)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
194-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Exploited in the synthesis of polymer films.[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)