Key Documents
554308
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
Mesitylacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile is formed as an intermediate during the synthesis of mesitylacetic acid.
Applicazioni
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile (Mesitylacetonitrile) may be used in the preparation of 2,4,6-trimethyl-,9-phenethylamine hydrochloride. It may also be employed in the synthesis of the following compounds:
  • ethyl mesitylacetate
  • α-mesitylacetoacetonitrile
  • mesitylacetone
  • β-hydroxy-a-mesitylacrylonitrile
  • α-mesitylpropionic acid
  • α-mesityl-8-phenylpropionitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A synthesis of α-mesitylpropiomesitylene.
Fuson RC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(2), 187-192 (1944)
Mescaline analogs. Iii. 2, 4, 6-trialkyl-and 3, 4-dihydroxy-5-methoxy-β-phenethylamines.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(9), 187-192 (1944)
Mesitylacetic acid.
Fuson RC and Rabjohn N.
Organic Syntheses, 69-69 (1955)