Documenti fondamentali
554057
Sigma-Aldrich
(±)-2,3-Dibromobutane
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Br)CH(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. ebollizione
73 °C/47 mmHg (lit.)
Densità
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)