Documenti fondamentali
553778
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-nitrocarbazole
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 407.00
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 407.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
9-Ethyl-3-nitrocarbazole can be prepared from 9-ethyl carbazole via nitration.[1] Its crystals exhibit triclinic crystal system.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structures of 9-ethyl-3-nitrocarbazole and 1-(9-carbazolyl)-3-(3-nitro-9-carbazolyl) propane.
Chen Z, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(12), 2185-2189 (1992)
Chlorination of carbazole and its derivatives with 1-chlorobenzotriazole.
Bowyer PM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2775-2777 (1971)