Documenti fondamentali
553220
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2,2-Triphenylethylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCH(NH2)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N/c21-20(18-14-8-3-9-15-18)19(16-10-4-1-5-11-16)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,19-20H,21H2/t20-/m1/s1
NDCGGZYGIWLSAT-HXUWFJFHSA-N
Note legali
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)