Documenti fondamentali
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
Sinonimo/i:
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
About This Item
Formula condensata:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
1827.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Descrizione
dichlorophosphinothioyl surface groups
Stato
powder
PM
generation 1
Caratteristiche
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
N° gruppi superficiali
6
pH
1.01 (5 wt. % in ethanol)
Punto di fusione
117-120.8 °C (lit.)
Descrizione generale
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
Applicazioni
Stable up to 200 °C, high solvent solubility, air stable, high values of dipole moments (10 - 300 Debyes)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)