Documenti fondamentali
388424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-15-crown-5
95%
Sinonimo/i:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanol
Scegli un formato
1 G
CHF 88.10
CHF 88.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 88.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.29
Beilstein:
3589706
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6