Documenti fondamentali
551163
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
95%
Sinonimo/i:
(2-Cyanoethyl)-phosphonic acid diethyl ester, 3-(Diethylphosphono)propionitrile, NSC 43781, NSC 74863
About This Item
Formula condensata:
NC(CH2)2P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.4380 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CCC#N)OCC
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
LDOZIDLMPNCNDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Heteroatom-directed alkyl cyanation of alkynes
  • Use as a fluorescent substrate for carbon-phosphorous lyase
  • Microwave-assisted cleavage of phosphate, phosphonate, and phorphoramide esters
  • Amination and stereoselective olefination for synthesis of HIV-1 antivirals
Reactant for synthesis of:
  • Base-catalyzed stereospecific anti-Markovnikov addition reactants
  • Lipophilic oxoamides with activity against phospholipase A2
  • Triose phosphate isomerase of muscle inhibitors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)