Documenti
550795
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline copper(II) salt
98%
About This Item
Formula condensata:
Cu(C9H6NO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
WGK 3