Documenti fondamentali
550760
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
57-60 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Iodobenzaldehyde can be prepared by the iodination of benzaldehyde using 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin in sulfuric acid.[1]
Applicazioni
3-Iodobenzaldehyde may be used as a starting material in the preparation of:
  • 3-iodocinnamic acid[2]
  • 3-(3-hydroxy-3-methylbut-1-yn-1-yl)benzaldehyde[3]
  • 1,3-dihydroxy-2-(3-iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazolidine[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Suzuki Reactions with Stable Organic Radicals-Synthesis of Biphenyls Substituted with Nitronyl-Nitroxide Radicals.
Stroh C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(17), 3697-3703 (2005)
Synthesis and evaluation of potent and selective human V1a receptor antagonists as potential ligands for PET or SPECT imaging.
Fabio K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(3), 1337-1345 (2012)
Cross-coupling of aryl iodides with paramagnetic terminal acetylenes derived from 4, 4, 5, 5-tetramethyl-2-imidazoline-1-oxyl 3-oxide.
Klyatskaya SV, et al.
Russian Chemical Bulletin, 51(1), 128-134 (2002)
1, 3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin-An efficient reagent for iodination of aromatic compounds.
Chaikovskii VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 43(9), 1291-1296 (2007)