Documenti fondamentali
549339
Sigma-Aldrich
Decyl chloroformate
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 87.80
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 87.80
About This Item
Formula condensata:
ClCO2(CH2)9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
226-227 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11(12)13/h2-10H2,1H3
AZZCHVHSWUYCQA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Decyl chloroformate is an n-alkyl chloroformate derivative that can be prepared by reacting decyl alcohol with triphosgene.[1]
Applicazioni
Decyl chloroformate may be used in the preparation of (S)-(+)-N-decoxycarbonyl-leucine, a chiral surfactant.[1] It may also be used to synthesize decyl chloride via decarboxylation in the presence of dimethylformamide.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carbamate chiral surfactants for capillary electrophoresis.
Ding W and Fritz JS.
Journal of Chromatography A, 831(2), 311-320 (1999)
Dimethylformamide-catalyzed decarboxylation of alkyl chloroformates. A synthesis of primary alkyl chlorides.
Richter R and Tucker B.
The Journal of Organic Chemistry, 48(15), 2625-2627 (1983)