Documenti
226505
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
96%
Sinonimo/i:
β,β,β-Trichloro-tert-butyl chloroformate, β,β,β-Trichloro-tert-butoxycarbonyl chloride, TCBoc-chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C(CH3)2CCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.91
Beilstein:
1935464
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
P. eboll.
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-30 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The solvolysis rate constants of 2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate in binary and pure solvents was studied.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Kinetic studies of the solvolyses of 2, 2, 2-trichloro-1, 1-dimethylethyl chloroformate.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(4), 835-835 (2010)