Documenti
548502
Sigma-Aldrich
Mercury(II) benzoate hydrate
99%
About This Item
Formula condensata:
Hg(OCOC6H5)2 · xH2O
Peso molecolare:
442.82 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
166-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O=C(O[Hg]OC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C7H6O2.Hg.H2O/c2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2*1-5H,(H,8,9);;1H2/q;;+2;/p-2
FYZBDVURUZQBKY-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3