Documenti
548278
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)methanesulfonamide
Sinonimo/i:
3-(Methylsulfonylamino)aniline, 3-N-(Methylsulfonyl)aminoaniline, N-(3-Aminophenyl)methanesulfamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
117-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3