Documenti fondamentali
547891
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
89-93 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid may be used as a starting material in the three-step synthesis of dihydro-0-methylsterigmatocystin, a natural mycotoxin.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A complex induced proximity effect in the anionic Fries rearrangement of o-iodophenyl benzoates: synthesis of dihydro-O-methylsterigmatocystin and other xanthones.
Horne S and Rodrigo R.
The Journal of Organic Chemistry, 55(15), 4520-4522 (1990)