Key Documents
547867
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]thulium(III)
98%
About This Item
Formula condensata:
Tm(N(Si(CH3)3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: thulium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
159-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([Tm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Tm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
NPNASPVXRLXTMF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
36.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)