547727
1-[(2-Ethylhexyl)oxy]-4-methoxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Indice di rifrazione
n20/D 1.4960 (lit.)
P. ebollizione
303-304 °C (lit.)
Densità
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C15H24O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-17-15-10-8-14(16-3)9-11-15/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3
IMRTUSZHEQXAFU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)