Documenti fondamentali
545910
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4O(CH2)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
83-85 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)CCOc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
QCEDXODAYRWQRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid can be synthesized by employing 3-(4-fluorophenoxy)propanenitrile as a starting reagent.
Applicazioni
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid may be used as one of the reactants for the synthesis of 2,3-dihydro-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, absolute configuration and conformation of the aldose reductase inhibitor sorbinil
Sarges R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 28.11, 1716-1720 (1985)