545554
6-Acetylthiohexanoic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
Densità
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
thioester
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3S/c1-7(9)12-6-4-2-3-5-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
PIFIISOIFYMVLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)