Documenti
545090
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Europium acetate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.10 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: europium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.